Merck
108545
4-Tritylphenol
97%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)3CC6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.43
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
213-557-1
MDL number:
Assay:
97%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
mp
283-286 °C (lit.)
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C25H20O/c26-24-18-16-23(17-19-24)25(20-10-4-1-5-11-20,21-12-6-2-7-13-21)22-14-8-3-9-15-22/h1-19,26H
InChI key
NIPKXTKKYSKEON-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Tritylphenol was used in the synthesis of 5-arylethynyl-2′-deoxyuridines and propargyl ethers. It may be used in the synthesis of pyridyl rotaxane.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)