Merck
10802
Apiezon® M
grease
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352100
Form:
grease
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
grease
Quality Segment
solubility
toluene: soluble
General description
Apiezon®Mstanowi fazę stacjonarną do rozdzielania estrów metylowych kwasów tłuszczowych od kwasu n-pentanowego do oktadekanowego przy użyciu chromatografii. Jest to smar próżniowy.
Application
Apiezon®Mzostał użyty w badaniu mającym na celu scharakteryzowanie fotouszkodzeń bakterii Escherichia coli w pęsecie optycznej (pułapce). Został użyty do powlekania podłoża zbierającego wykonanego z folii polipropylenowej w obrotowym impaktorze bębnowym do zbierania próbek aerozolu z otoczenia o posegregowanej wielkości.
Legal Information
Apiezon is a registered trademark of M & I Materials Ltd.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)