Merck
107948
Sigma-Aldrich
2-Methyl-3-hexanone
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2COCH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.19
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.406 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
gęstość
0.825 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H14O/c1-4-5-7(8)6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
Klucz InChI
HIGGFWFRAWSMBR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Methyl-3-hexanone was used in a study to investigate the natural abundance distribution of 1H and 2H in in sedimentary organic matter.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
75.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
24 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Equilibrium 2H/1H fractionations in organic molecules: I. Experimental calibration of ab initio calculations.
Wang Y, et al.
Geochimica et Cosmochimica Acta, 73(23), 7060-7075 (2009)