Przejdź do zawartości
05656
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-Tridecafluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy] succinimide
≥97%
Synonim(y):
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H14F13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
595.31
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97%
mp
113-118 °C
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C20H14F13NO5/c21-15(22,16(23,24)17(25,26)18(27,28)19(29,30)20(31,32)33)8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-38-14(37)39-34-12(35)5-6-13(34)36/h1-4H,5-9H2
InChI key
XLFQCGUSTBBBAK-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)