Merck
AABH97CE53A9
AA BLOCKS, INC.
4-isothiocyanato-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Synonim(y):
4-isothiocyanato-N-(5-methyl-3-isoxazolyl)benzenesulfonamide
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C11H9O3N3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.34
MDL number:
Produkt AABH97CE53A9 nie jest obecnie sprzedawany w Twoim kraju.
Inchi Code
1S/C11H9N3O3S2/c1-8-6-11(13-17-8)14-19(15,16)10-4-2-9(3-5-10)12-7-18/h2-6H,1H3,(H,13,14)
Inchi Key
LTIWDUKNVMBOEM-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
N/A
Country of Origin
US
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)