1534209
USP
Phenyl salicylate melting point standard
approximately 41 degrees, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Phenyl salicylate, Salol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
phenyl salicylate
calidad
approximately 41 degrees
fabricante / nombre comercial
USP
bp
172-173 °C/12 mmHg (lit.)
mp
41-43 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Oc1ccccc1C(=O)Oc2ccccc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9,14H
Clave InChI
ZQBAKBUEJOMQEX-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)