1288510
USP
Gemfibrozil Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propene-1-yl)phenoxy]valeric acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
gemfibrozil
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
Clave InChI
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)