SU860065
Headspace Vials, Rounded Bottom
volume 5 mL, beveled finish clear glass, O.D. × H × I.D. 22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Productos recomendados
Materiales
beveled finish clear glass
round bottom
Características
closure type crimp top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
22 mm × 38.2 mm × 12.5 mm
volumen
5 mL
Adaptador
for crimp seal
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)