Merck
PHL86250
2E,4E-Hexadienoic acid N-isobutylamide
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
N-Isobutyl 2E,4E-hexadienamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H17NO
Número de CAS:
Peso molecular:
167.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C/C=C/C=C/C(NCC(C)C)=O
InChI
1S/C10H17NO/c1-4-5-6-7-10(12)11-8-9(2)3/h4-7,9H,8H2,1-3H3,(H,11,12)
Clave InChI
DHXYPSWRPDLKGG-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)