Merck
PHL84162
Rinderine
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
O-Demethylheliotrine, Heliotridine trachelanthate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H25NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
299.36
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥90.0% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
N21[C@@H]([C@H](CC2)O)C(=CC1)COC(=O)[C@@](O)([C@H](O)C)C(C)C
InChI
1S/C15H25NO5/c1-9(2)15(20,10(3)17)14(19)21-8-11-4-6-16-7-5-12(18)13(11)16/h4,9-10,12-13,17-18,20H,5-8H2,1-3H3/t10-,12+,13-,15+/m1/s1
Clave InChI
SFVVQRJOGUKCEG-ZRQNBYAXSA-N
Descripción general
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Check out our entire range of pyrrolizidine alkaloid standards
Nota de análisis
For the analysis of the phytotoxins. Pyrrolizidin alkaloid (PA)
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)