Merck
PHL83904
Ruberythric acid
phyproof® Reference Substance
Sinónimos:
Alizarin 2-β-primeveroside, Rubianic acid, Rubierythric acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26O13
Número de CAS:
Peso molecular:
534.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO[C@@H]5OC[C@H]([C@@H]([C@H]5O)O)O)O)O)O)Oc2c(c3c(cc2)C(=O)c4c(cccc4)C3=O)O
InChI
1S/C25H26O13/c26-12-7-35-24(22(33)18(12)29)36-8-14-20(31)21(32)23(34)25(38-14)37-13-6-5-11-15(19(13)30)17(28)10-4-2-1-3-9(10)16(11)27/h1-6,12,14,18,20-26,29-34H,7-8H2/t12-,14-,18+,20-,21+,22-,23-,24+,25-/m1/s1
Clave InChI
GCGGSVAWTYHZBI-CVQRFVFPSA-N
Descripción general
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Información legal
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)