PHL83540
Salvianolic acid D
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥90.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
−20°C
InChI
1S/C20H18O10/c21-13-4-1-10(7-15(13)23)8-16(20(28)29)30-18(26)6-3-11-2-5-14(22)19(27)12(11)9-17(24)25/h1-7,16,21-23,27H,8-9H2,(H,24,25)(H,28,29)/b6-3+/t16-/m1/s1
InChI key
KFCMFABBVSIHTB-WUTVXBCWSA-N
Categorías relacionadas
General description
Other Notes
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)