PHL80464
4′-O-β-D-Glucosyl 5-O-methylvisamminol
phyproof® Reference Substance
About This Item
Productos recomendados
grado
primary reference standard
Línea del producto
phyproof® Reference Substance
Ensayo
≥98.0% (HPLC)
fabricante / nombre comercial
PhytoLab
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)OC([C@H]2Oc3c(c(c4c([o]c(c[c]4=O)C)c3)OC)C2)(C)C
InChI
1S/C22H28O10/c1-9-5-11(24)16-13(29-9)7-12-10(20(16)28-4)6-15(30-12)22(2,3)32-21-19(27)18(26)17(25)14(8-23)31-21/h5,7,14-15,17-19,21,23,25-27H,6,8H2,1-4H3/t14-,15+,17-,18+,19-,21+/m1/s1
Clave InChI
QVGFPTYGKPLXPK-OOBAEQHESA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)