G005676
HPLC Analysis of Benzoic Acid Derivatives on Ascentis® C18
application for HPLC
About This Item
Productos recomendados
técnicas
HPLC: suitable
parámetros analíticos
column: Ascentis C18, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (581324-U)
mobile phase: [A] 10mM TFA in water; [B] 10 mM TFA in acetonitrile; (70:30, A:B)
flow rate: 1.0 mL/min
column temp.: 30 °C
detector: UV, 220 nm
injection: 10 μL
idoneidad
application for HPLC
aplicaciones
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Información legal
Analito
Estándar
columna analítica
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)