D4294KRSUA
Sulfur in Odourless Kerosene ASTM D4294
Calibration Set A
About This Item
Productos recomendados
grade
certified reference material
manufacturer/tradename
Paragon Scientific Ltd
application(s)
petroleum
format
matrix material
Components
Blank, 0.0005 % (5ppm), 0.0010 % (10ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 2
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)