CRM48483
Methyl tert-butyl ether solution
certified reference material, TraceCERT®
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Nivel de calidad
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
pkg of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)