Merck
94056
Supelco
1,3,5-Tri-tert-butylbenzene
analytical standard
About This Item
Fórmula lineal:
C6H3[C(CH3)3]3
Número de CAS:
Peso molecular:
246.43
Beilstein:
1909579
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
crystals
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
bp
121-122 °C/12 mmHg (lit.)
mp
67-72 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)c1cc(cc(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H30/c1-16(2,3)13-10-14(17(4,5)6)12-15(11-13)18(7,8)9/h10-12H,1-9H3
Clave InChI
GUFMBISUSZUUCB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
The 1,3,5-Tri-tert-butylbenzene may find the following uses:
  • The qualitative study of pyrolytic product vapor of Helianthus annuus stems using pyrolysis–gas chromatography-mass spectrometry (Py-GC/MS)
  • Gas-phase synthesis and Fourier-transform ion cyclotron resonance (FT/ICR) mass spectrometric characterization of sandwich complexes of Sc+, Y+, and lanthanide ions with 1,3,5 -tri-tert-butylbenzene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)