818151
TSKgel® ODS-80Ts (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 25 cm × 2 mm, C18 (octadecyl) phase
Sinónimos:
TSKgel® C18 Columns
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC TSKgel® ODS-80Ts, phase C18 (octadecyl), L × I.D. 25 cm × 2 mm, 5 μm particle size
Materiales
stainless steel hardware
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh ODS-80Ts, 18151
Extensión del etiquetado
15% Carbon, monolayer, endcapped
Parámetros
0.22 mL/min flow rate
10-100% organic solvent
10-50 °C temperature
300 bar max. pressure
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 2 mm
Matriz
silica particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
80 Å
pH operativo
2.0-7.5
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Forma física
Información legal
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)