Documentos clave
806758
TSKgel® PW-Type (17 µm) HPLC Columns
L x I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, hydroxylated methacrylate phase
Sinónimos:
TSKgel® PW-Type Guard Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115711
eCl@ss:
32110501
Nombre del producto
TSKgel® PW-Type Guard Column, phase hydroxylated methacrylate, L × I.D. 7.5 cm × 21.5 mm, 17 μm particle size
Materiales
stainless steel
Agency
suitable for USP L38
suitable for USP L39
Línea del producto
TSKgel®
fabricante / nombre comercial
Tosoh 06758
Parámetros
≤0.5 M salt concentration
≤20% organic solvent
8 mL/min flow rate
80 °C temperature
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
7.5 cm × 21.5 mm
Matriz
polymer particle platform
grupo activo de la matriz
hydroxylated methacrylate phase
tamaño de partícula
17 μm
tamaño de poro
200 Å
pH operativo
2-12
técnica de separación
size exclusion (SEC)
Descripción general
Guard Column for 21.5mmID TSKgel G2500-G3000PW columns, 17μm
Forma física
Shipped in water.
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)