Key Documents
58639
Upchurch Fittings Kit
for use with Waters
Sinónimos:
UPTIGHT FITTINGS KIT, WATERS SYSTEM
About This Item
UNSPSC Code:
41115700
manufacturer/tradename
Upchurch Scientific, Inc 1413
compatibility
for use with Waters
General description
When caught without the fitting needed to install a column, new plumbing line, etc., these kits come in handy. They contain all the fittings and tubings needed to operate the high performance liquid chromatography (HPLC) system, conveniently stored in a plastic case.
Features and Benefits
Unión S.S. Waters ZDV, 0.020, 2 unidades ; Tuerca Macho Waters, 10 unidades ; Férrula Waters, 10 unidades; Unión S.S. ZDV, 0.020, 2 unidades; Tuerca Macho S.S., 5 unidades ; Tuerca Hembra S.S., 5 unidades ; Tapa Tefzel , 2 unidades ; Tapón Delrin, 2 unidades ; Tuerca Macho Fingertight II (Delrin), 2 unidades ; Férrulas de Repuesto PEEK , 4 unidades ; Tuerca Macho Sin Reborde 1/16, Negra, Delrin, 6 unidades ; Férrula Sin Reborde 1/16 , Tefzel, 6 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable , 5cm x 0.01 I.D., 4 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable, 20cm x 0.01 I.D., 4 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable, 5cm x 0.02 I.D., 4 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable, 10cm x 0.02 I.D., 4 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable, 20cm x 0.02 I.D., 4 unidades ; Tubería de Acero Inoxidable, 10cm x 0.01 I.D., 4 unidades
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Tee bore 0.020 in., 10-32 thread
57661
Tee