581518-U
Ascentis® Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Ascentis® Si Supelguard Guard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L3
Línea del producto
Ascentis®
Características
endcapped: no
envase
pkg of 2 ea
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 4 mm
superficie
450 m2/g
Matriz
fully porous particle
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
100 Å pore size
pH operativo
2-6
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorías relacionadas
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)