509272
SGE Microvolume Syringe
1BNR-OC-7/0.47, Plunger -in-needle (8mm OD barrel), volume 1 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 70 mm × 0.47 mm
About This Item
Productos recomendados
Materiales
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamaño de la aguja
26 ga
descripción
Plunger-in-needle syringe
Características
Plunger -in-needle (8mm OD barrel)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 000570
aguja L × D.E.
70 mm × 0.47 mm
volumen
1 μL
Categorías relacionadas
Descripción general
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)