Merck
41910-U
Supelco
Model 26 Pressure Regulator
with gauge,
single-stage
About This Item
UNSPSC Code:
41112500
NACRES:
SB.54
material
aluminum body
Quality Level
fitting
CGA 180
application(s)
environmental
General description
  • Compact size and light weight design for easy transportability.
  • Elgiloy® diaphragm minimizes diffusion resistance and provides accurate and stable pressure control.
  • Sintered filter protects internal components and extends regulator service life.
Cuerpo de aluminio con diafragma de acero inóxidable
• Evaluación de la presión de entrada 0-2000 psig
• Presión de suministro 1-25psig
• CGA 180/NPT (F) de 1/8 pulgada
• Disponible con un conector NPT Swagelok de 1/8 pulgada a un tubo de 1/8 pulgada.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)