33107
Crimp Top Vial, Serum Bottle Style
volume 30 mL, clear glass bottle, O.D. × H 36.6 mm × 62.8 mm, pkg of 288 ea
About This Item
Productos recomendados
material
clear glass bottle
feature
autoclavable
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 288 ea
O.D. × H
36.6 mm × 62.8 mm
volume
30 mL
fitting
thread for 20 mm
Categorías relacionadas
General description
Estos viales están fabricados con cristal borosilicato transparente.
Application
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)