28523-U
ATIS Extraction Glassware with Micro Connector
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Productos recomendados
Adaptador
connector (20/20)
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Categorías relacionadas
Descripción general
Use el sistema ATIS para extraer muestras térmicamente en un tubo adsorbente. La abertura en el material de vidrio permitirá que muestras sólidas hasta de 1/2 (13mm) de diámetro y hasta 3 (76mm) de longitud puedan ser introducidas dentro. Los componentes de vidrio para la extracción simplemente se deslizan en el bloque calefactor ATIS. Se encuentran disponibles dos tipos de uniones, juntas de vidrio.
Aplicación
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Chromatograms
suitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringsuitable for GC, application for air monitoringMostrar másNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.