27171
Vials, screw top with solid cap with aluminum liner, preassembled, pkg of 100
volume 22 mL, clear glass vial, O.D. × H 23 mm × 85 mm, thread for 20-400
Sinónimos:
PK100 22ML CLEAR VIAL,SCREW TOP,SOLID CAP W/AL LINER
About This Item
Productos recomendados
Materiales
aluminum liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
23 mm × 85 mm
volumen
22 mL
Adaptador
thread for 20-400
Descripción general
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)