27026
Screw Top Vial, Graduated
volume 15 mL, thread for 18-400, pkg of 100 ea
About This Item
Productos recomendados
Materiales
clear glass vial (with graduations)
descripción
cap not included
Características
closure type screw top vial
graduated
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al
21 mm × 70 mm
volumen
15 mL
Adaptador
thread for 18-400
Categorías relacionadas
Información legal
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)