Merck
22045-U
Tapón Swagelok®
Swagelok® 200-P, stainless steel, 1/8 in. Swagelok
Sinónimos:
Swagelok® 200P,SS PLUGS 1/8" EA
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
Materiales
stainless steel
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Swagelok® 200-P
Adaptador
1/8 in. Swagelok
Aplicación
Swagelok® plugs maybe used for closing the collection tubes, in combined capillary gas chromatography and mass spectrometry used for the identification of ocimene in alfalfa flower aroma.
Información legal
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Identification of ocimene in alfalfa flower aroma by combined GC-mass spectrometry.
Loper GM
Crop Science, 11 (1), 61-63 (1971)