Documentos clave
21738
Jeringa de muestreo de precisión Valco®, gama Magnum
volume 500 mL, removable needle, needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
bevel tip needle
glass syringe
descripción
Magnum Series
Características
removable needle
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
VICI 060042
aguja L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.035 in. × 0.023 in.
volumen
500 mL
Descripción general
Series Magnum-Aguja Extraible: Esta jeringa cerrada a presión permite el muestreo y almacenaje de muestras de hasta 500 mL. Un bajo volúmen muerto, utiliza aguja extraible y su válvula rotatoria permite muestreo en sitio para análisis posteriores. Es ideal para colección y análisis de trazas concentración de muestras de contaminantes ambientales.
Información legal
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)