ZMS1103
Anti-Poly(ADP-ribose) Antibody, clone 10H ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinónimos:
PAR, Poly (ADP-ribose) polymer
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
10H, recombinant monoclonal
descripción
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Línea del producto
ZooMAb® learn more
Formulario
lyophilized
mol peso
calculated mol wt 559.32 kDa
observed mol wt ~200 kDa
purificado por
using protein G
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
all
envase
antibody small pack of 25
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
categoría alternativa más sostenible
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Poly(ADP-ribose) in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Poly(ADP-ribose) in HeLa treated with 0.1% Hydrogen Peroxide, but not in untreated cells.
Immunoprecipitation Analysis: 2 µg from a representative lot immunoprecipitated Poly(ADP-ribose) in HeLa treated with 0.1% Hydrogen Peroxide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)