Acerca de este artículo
NACRES:
JA.01
UNSPSC Code:
41123300
Weight:
67 lb
Material:
polyethylene , purple (drawers)
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlematerial
polyethylene , purple (drawers)
manufacturer/tradename
TrippNT 51134
W × H × D
24 1/2 × 3 3/8 × 15 1/2 in., drawers
weight
67 lb
General description
An extra-wide compact cart with 4 drawers; fits under most counters, tables, desks and work benches.
- Massive under counter storage
- One piece construction
- Non metal rust proof polymer construction
- Decontaminates with bleach or aqueous solutions
- Built-in tray top and handle for push pull control
- White polyethylene body, ABS drawers
- 13 colors
- 4 full-extension drawers
- Drawer headspace: 4 1/2 inches
- 3 inch polypropylene swivel casters, 2 locking
- American Made
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?