T5443
Tyrphostin AG 825
≥92.5%
Sinónimos:
5-[(Benzothiazol-2-yl)thiomethyl]-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin C15
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥92.5%
Formulario
powder
solubilidad
DMSO: soluble
methanol: soluble
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
COc1cc(cc(CSc2nc3ccccc3s2)c1O)\C=C(/C#N)C(N)=O
InChI
1S/C19H15N3O3S2/c1-25-15-8-11(6-12(9-20)18(21)24)7-13(17(15)23)10-26-19-22-14-4-2-3-5-16(14)27-19/h2-8,23H,10H2,1H3,(H2,21,24)/b12-6+
Clave InChI
KXDONFLNGBQLTN-WUXMJOGZSA-N
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Nota de preparación
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology