Documentos clave
SYNF710010YH
Synthware glass graduated cylinder
borosilicate glass 3.3, round base, capacity 10 mL
Sinónimos:
Synthware F710010YH
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
Materiales
borosilicate glass 3.3
round base
Características
class A
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Kemtech F710010YH
capacidad
10 mL
Descripción general
Graduated Cylinder, Round Base (Class A) 10mL, Boro 3.3
Aplicación
kemetch; synthware; GRADUATED CYLINGER; class a
Características y beneficios
Organic Chemistry
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)