SML3025
BAY-784
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
BAY-784, (2S)-N-[[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-(4-fluorophenyl)sulfonyl-1′,1′-dioxo-spiro[indoline-3,4′-thiane]-5-carboxamide, (2S)-N-[[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methyl]-2-cyclopropyl-1-[(4-fluorophenyl)sulfonyl]-1,2,2?,3?,5?,6?-hexahydro-spiro[3H-indole-3,4?-[4H]thiopyran]-5-carboxamide 1?,1?-dioxide, BAY 1214784, BAY-1214784
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -120 to -100°, c = 0.5 in chloroform-d
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(CCC1(C2=C(N3S(C4=CC=C(F)C=C4)(=O)=O)C=CC(C(NCC5=C(Cl)C=C(C(F)(F)F)C=N5)=O)=C2)[C@@H]3C6CC6)(CC1)=O
InChI
1S/C29H26ClF4N3O5S2/c30-23-14-19(29(32,33)34)15-35-24(23)16-36-27(38)18-3-8-25-22(13-18)28(9-11-43(39,40)12-10-28)26(17-1-2-17)37(25)44(41,42)21-6-4-20(31)5-7-21/h3-8,13-15,17,26H,1-2,9-12,16H2,(H,36,38)/t26-/m0/s1
InChI key
PZGSYNNVPNLHQG-SANMLTNESA-N
Biochem/physiol Actions
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)