Documentos clave
SML1624
Sigma-Aldrich
JNJ-63533054
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
(S)-3-Chloro-N-(2-oxo-2-((1-phenylethyl)amino)ethyl)benzamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H17ClN2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
316.78
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
actividad óptica
[α]/D -89 to -99°, c = 1 in ethanol
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 20 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
Clc1cc(ccc1)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](C)c2ccccc2
Clave InChI
MWDVCHRYCKXEBY-LBPRGKRZSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
JNJ-63533054 is a potent and selective agonist of the orphan receptor hGPR139, a GPCR receptor expressed in the brain in circumventricular regions of the habenula and septum. JNJ-63533054 has an EC50 value of 16 nM, crosses the blood-brain barrier, and is orally available.
Potent and selective agonist of hGPR139 with an EC50 value of 16 nM
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)