SML1297
SB269652
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
N-[trans-4-[2-(7-Cyano-3,4-dihydro-2(1H)-isoquinolinyl)ethyl]cyclohexyl]-1H-indole-2-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c(cc1C(=O)N[C@@H]3CC[C@H](CC3)CCN4CCc5c(cc(cc5)C#N)C4)cccc2
InChI
1S/C27H30N4O/c28-17-20-5-8-21-12-14-31(18-23(21)15-20)13-11-19-6-9-24(10-7-19)29-27(32)26-16-22-3-1-2-4-25(22)30-26/h1-5,8,15-16,19,24,30H,6-7,9-14,18H2,(H,29,32)/t19-,24-
Clave InChI
JGLGOAQPUQITLD-OGAOHHHESA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)