SMB00519
Curvulinic acid
≥95% (LC/MS-UV)
Sinónimos:
2-(2-acetyl-3,5-dihydroxyphenyl)acetic acid, 2-(3,5-dihydroxyphenyl)-3-oxobutanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95% (LC/MS-UV)
Formulario
solid
solubilidad
DMSO: 1 mg/mL
aplicaciones
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(C1=C(C=C(C=C1O)O)CC(O)=O)C
InChI
1S/C10H10O5/c1-5(11)10-6(3-9(14)15)2-7(12)4-8(10)13/h2,4,12-13H,3H2,1H3,(H,14,15)
Clave InChI
JAHPPWGWEUVLMS-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)