Documentos clave
SBP2471
Sigma-Aldrich
IL-21 Receptor (AB2) Blocking Peptide for PRS2471
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
Formulario
liquid
reactividad de especies
human, mouse, rat
concentración
200 μg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Inmunógeno
13 amino amino terminus of human IL-21 Receptor.
Aplicación
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
Ligadura / enlace
This peptide blocks the action of antibody PRS2471.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)