SAE0023
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
buffered aqueous solution, ≥10 IU/mg solid
Sinónimos:
Alanine Racemase from Bacillus stearothermophilus
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
Bacillus sp. (B. stearothermophilus)
Nivel de calidad
Formulario
buffered aqueous solution
actividad específica
≥10 IU/mg solid
mol peso
Mr 78 kDa (2 subunits 39 kDa each)
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Definición de unidad
Forma física
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)