SAB5702945
Anti-5-Methylcytosine(5mC),clone 10S5V10, Rabbit Monoclonal
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
Materiales
colorless
clon
10S5V10, monoclonal
Formulario
liquid
concentración
1 mg/mL
color
colorless
isotipo
IgG
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Inmunógeno
5mC
PBS with 0.05% proclin300,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicación
DB
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)