SAB4700944
Monoclonal Anti-IFNgamma
clone 4S.B3
Sinónimos:
IFN-gamma, Interferon gamma
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4S.B3, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human, nonhuman primates
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
nº de acceso
NM_000619.2
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IFNG(3458)
Descripción general
Inmunógeno
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)