SAB4200875
Anti-SARS-COV-2-Spike-RBD region antibody, Mouse monoclonal
clone SP-10, purified from hybridoma cell culture
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
SP-10
Formulario
liquid
reactividad de especies
viral
envase
pkg of 100 μL
pkg of 25 μL
concentración
~1 mg/mL
técnicas
ELISA: 0.25-0.5 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000) for coating
immunoblotting: 0.1-0.2 μg/mL using SARS-CoV-2 RBD (Cat. No. SAE1000)
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Especificidad
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)