SAB3500873
Monoclonal Anti-HEMAGGLUTININ antibody produced in mouse
clone 7B9B2, affinity isolated antibody
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
7B9B2, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
virus
concentración
1 mg/mL
técnicas
ELISA: suitable
immunoblotting: suitable
Nº de acceso NCBI
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Descripción general
Inmunógeno
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Características y beneficios
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)