Documentos clave
SAB1404375
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SLC3A1 antibody produced in mouse
clone 2F2, ascites fluid
Sinónimos:
ATR1, CSNU1, D2H, FLJ34681, NBAT, RBAT
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2F2, monoclonal
mol peso
antigen ~38.1 kDa
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1:500-1:1000
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC3A1(6519)
Descripción general
This gene encodes a type II membrane glycoprotein which is one of the components of the renal amino acid transporter which transports neutral and basic amino acids in the renal tubule and intestinal tract. Mutations and deletions in this gene are associated with cystinuria. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
SLC3A1 (AAH22386, 211 a.a. ~ 320 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FIPNHTSDKHIWFQLSRTRTGKYTDYYIWHDCTHENGKTIPPNNWLSVYGNSSWHFDEVRNQCYFHQFMKEQPDLNFRNPDVQEEIKEILRFWLTKGVDGFSLDAVKFLL
Forma física
Clear solution
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)