PZ0407
PF-04957325
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[[(2R)-4-(2-Thiazolylmethyl)-2-morpholinyl]methyl]-5-(trifluoromethyl)-3H-1,2,3-triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine, 3-[[(2R)-4-(thiazol-2-ylmethyl)morpholin-2-yl]methyl]-5-(trifluoromethyl)triazolo[4,5-d]pyrimidin-7-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
powder
color
white to beige
solubilidad
DMSO: 2 mg/mL, clear
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
FC(F)(C1=NC2=C(C(N)=N1)N=NN2C[C@@H]3OCCN(C3)CC4=NC=CS4)F
InChI
1S/C14H15F3N8OS/c15-14(16,17)13-20-11(18)10-12(21-13)25(23-22-10)6-8-5-24(2-3-26-8)7-9-19-1-4-27-9/h1,4,8H,2-3,5-7H2,(H2,18,20,21)/t8-/m1/s1
Clave InChI
VNLPYEMGHGDRRZ-MRVPVSSYSA-N
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Self-react. C
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)