MAK447
Alkaline Phosphatase Assay Kit
Sufficient for 250 colorimetric tests
Sinónimos:
ALP Activity Assay Kit, Alkaline Phosphatase Test Kit
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
aplicaciones
pharmaceutical
método de detección
colorimetric
enfermedades relevantes
osteoporosis; gastrointestinal diseases; orthopedic diseases; cancer
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Cancer Research
- Gastroenterology Disease Research
- Osteoporosis Research
Características y beneficios
Simplified Process: Experience a streamlined process with the addition of only a single working reagent and a short 5 minute assay reaction, reducing complexity and saving valuable time and effort.
Compatibility with High-Throughput Systems: Easily incorporate our kit into high-throughput handling systems, ensuring smooth and accurate processing, enhancing efficiency in your laboratory workflow.
Idoneidad
Principio
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
Órganos de actuación
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)