INSA444-EP
Inserts for Eppendorf® A-4-44 Rotor
(capacity 1 x 15 mL conical tube), for use with 100 mL rectangular bucket, pack of 8 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41103911
Productos recomendados
Características
Holds 50 mL tubes
envase
pack of 8 ea
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 022637479 (North America)
Eppendorf® 5804728009 (Europe)
técnicas
centrifugation: suitable
capacidad
(capacity 1 x 15 mL conical tube)
compatibilidad
for use with 100 mL rectangular bucket
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)