Documentos clave
HS20613E
Pipette Stand
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS), to hold, 6 pipette(s), blue
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
Materiales
acrylic
acrylonitrile-butadiene-styrene (ABS)
blue
Características
to hold (pipettes)
to hold 6 pipette(s)
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Heathrow Scientific HS20613E
L × An × Al
295.3 mm × 172 mm × 203.2 mm
Descripción general
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Características y beneficios
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)