GERPN851E
ECL Plex™ Fluorescent Rainbow™ Markers
Cytiva RPN851E, pack of 500 μL
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
Productos recomendados
Características
wetted part: no
envase
pack of 500 μL
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN851E
color
Brownish-red
solubilidad
cold water: soluble (Soluble in cold water and hot water)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Características y beneficios
- Visible marker bands on gels and blots
- Fluorescent images in both Cy3 and Cy5 channels
Almacenamiento y estabilidad
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análisis
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Información legal
ECL Plex is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)