Documentos clave
GERPN6101M
Hybond blotting paper
L × W 20 cm × 20 cm, sheets membrane, pack of 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.23
Materiales
cellulose
sheets membrane
envase
pack of 100 ea
fabricante / nombre comercial
Cytiva RPN6101M
Parámetros
2685 sec/100 mL speed (Herzberg)
L × An
20 cm × 20 cm
grosor
0.39 mm
peso básico
97 g/m2
Descripción general
0.39 mm pure cellulose blotting paper for gel electrophoresis applications
Características y beneficios
  • Research laboratory blotting pager for use in gel electrophoresis in all molecular biology and protein studies applications.
  • Recommended for use with all Hybond blotting membranes.
  • High purity and uniformity ensures consistent and reproducible results.
  • Pure Cellulose Grade, NA.39-mm thick paper with medium wet strength and smooth surface.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)